Learn More
1-metil-4-propil-1H-pirrol-2-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-propyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde |
| CAS | 2090590-93-3 |
| Fórmula molecular | C9H13NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c1-3-4-8-5-9(7-11)10(2)6-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCc1cc(C=O)n(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-4-propilpirrol-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |