Learn More
1-metil-4-(propan-2-ilideno)ciclohexano-1,2-diol (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexane-1,2-diol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 89708-25-8 |
| Fórmula molecular | C10H18O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexane-1,2-diol (Mixture of Diastereomers) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-7(2)8-4-5-10(3,12)9(11)6-8/h9,11-12H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | OC1CC(=C(C)C)CCC1(O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 170.25 |