Learn More
1-Metil-4-piperidona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474160 250 g 250 g
11450983 50 g 50 g
11460983 100 g 100 g
11464160 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11474160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13352.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1445-73-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
1-Methyl-4-piperidone, are widely used in artificial fibre industry. They are polymerizable and used as nylon precursors. They have excellent applications as solvents and as intermediates for organic synthesis. They are used in the aqueous carrier medium and amide penetrants in inks and water soluble paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metil-4-piperidona se utilizan ampliamente en la industria de fibraa artificiales. Son polimerizables y se utilizan como precursores del nailon. Se emplean a la perfección como disolventes e intermediarios para la síntesis orgánica. Se utilizan en el medio portador acuoso y en penetrantes de amidas en tintas y pinturas solubles al agua.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2-8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445-73-4
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00006191
Clave InChI HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-one
PubChem CID 74049
Nombre IUPAC 1-metilpiperidin-4-ona
SMILES CN1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-piperidone
Densidad 0.973
pH 12
Punto de ebullición 55°C to 58°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.461
Cantidad 250 g
Número UN UN2733
Beilstein 106924
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad It is miscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 98%