Learn More
1-Metil-4-piperidona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10796571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10796571 500 g Frasco de vidrio 500 g
10377470 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156925000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1445-73-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445-73-4
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00006191
Clave InChI HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-one
PubChem CID 74049
Nombre IUPAC 1-metilpiperidin-4-ona
SMILES CN1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-piperidone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 55.0°C to 58.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620
Cantidad 500 g
Beilstein 21, II, 215
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-4-piperidone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.