Learn More
Clorhidrato de 1-metil-4-fenilpiperidina (clorhidrato de MPP), Mikromol™
Código de producto. 30052275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052275 100 mg 100 miligramos
30049579 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052275 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0315.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-metil-4-fenilpiperidina (clorhidrato de MPP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride
CAS 10272-50-1
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H17 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pethidine Hydrochloride Imp. A (EP), Pethidine Imp. A (EP), Piperidine, 1-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 1-Methyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, N-Methyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, Pethidine Imp. A (EP) as Hydrochloride, MPP HCl, Pethidine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pethidine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-10H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCC(CC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC clorhidrato de 1-metil-4-fenilpiperidina
Peso molecular (g/mol) 211.73
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211,1128 g/mol