Learn More
Ácido 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico, Mikromol
Código de producto. 30459741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30459741 25 mg
1 options
Código de producto. 30459741 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0315.030025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pethidine Acid (Meperidine Acid; 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid)
CAS 3627-48-3
Nombres de analitos o componentes Pethidine Acid (Meperidine Acid; 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13H17NO2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-phenylisonipecotic Acid, 1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, 4-Carboxy-1-methyl-4-phenylpiperidine;
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO2/c1-14-9-7-13(8-10-14,12(15)16)11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10H2,1H3,(H,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(C1(C2=CC=CC=C2)CCN(C)CC1)=O
Nombre IUPAC Ácido 1-metil-4-fenilpiperidina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 219.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.13 g/mol