Learn More
1-metil-4-fenil-4-piperidinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-hydroxy-4-phenyl-piperidine |
| CAS | 4972-68-3 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 4-Piperidinol','1-methyl-4-phenyl-, 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol, 4-Phenyl-1-methyl-4-piperidinol, IK 4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO/c1-13-9-7-12(14,8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,14H,7-10H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(O)(CC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-4-fenilpiperidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 191.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.131 |