Learn More
Ácido 1-metil-4-nitropirrol-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-nitropyrrole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 13138-78-8 |
| Fórmula molecular | C6H6N2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Methyl-4-nitro-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O4/c1-7-3-4(8(11)12)2-5(7)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | Cn1cc(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-metil-4-nitropirrol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0328 |