Learn More
1-Metil-4-nitro-5-tioimidazol, TRC
Código de producto. 30134645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134645 25 g 25 g
30138523 2.5 g 2.50 g
17914065 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32468525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6339-54-4
Fórmula molecular C4 H5 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 159.17
Sinónimo 1H-Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro-, Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-thiol, 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole, 5-Mercapto-1-methyl-4-nitroimidazole
Nombre IUPAC 3-metil-5-nitroimidazol-4-tiol
SMILES Cn1cnc(c1S)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O2S/c1-6-2-5-3(4(6)10)7(8)9/h2,10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0102