Learn More
1-Metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carboxamida, TRC
Código de producto. 30138461
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138461 250 mg 250 miligramos
30003963 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138461 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320535250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139756-01-7
Fórmula molecular C8 H12 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 212.21
Sinónimo 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 1-methyl-4-nitro-3-propyl-, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide
Nombre IUPAC 2-metil-4-nitro-5-propilpirazol-3-carboxamida
SMILES CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-4-5-6(12(14)15)7(8(9)13)11(2)10-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0909
Porcentaje de pureza >95%