Learn More
1-Metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30136964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136964 500 mg 500 miligramos
17941615 250 mg 250 miligramos
17981395 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320530500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139756-00-6
Fórmula molecular C8 H11 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 213.19
Sinónimo 1H-Pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-4-nitro-3-propyl-, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxylic acid, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Nombre IUPAC 2-metil-4-nitro-5-propilpirazol-3-carboxílico ácido
SMILES CCCc1nn(C)c(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O4/c1-3-4-5-6(11(14)15)7(8(12)13)10(2)9-5/h3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.075