Learn More
1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida, Mikromol™
Descripción
1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 139756-01-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H12 N4 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 1-methyl-4-nitro-3-propyl-, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-4-5-6(12(14)15)7(8(9)13)11(2)10-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,13) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-nitro-5-propilpirazol-3-carboxamida |
| Mostrar más |