Learn More
1-metil-4-nitro-1H-imidazol-5-tiol, Mikromol™
Descripción
1-metil-4-nitro-1H-imidazol-5-tiol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole |
| CAS | 6339-54-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C4 H5 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro-, Imidazole-5-thiol, 1-methyl-4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-thiol, 1-Methyl-4-nitro-5-thioimidazole, 5-Mercapto-1-methyl-4-nitroimidazole, Azathioprine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5N3O2S/c1-6-2-5-3(4(6)10)7(8)9/h2,10H,1H3 |
| SMILES | Cn1cnc(c1S)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-metil-5-nitroimidazol-4-tiol |
| Mostrar más |