Learn More
1-Metil-4-nitro-1H-imidazol-5-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30473506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473506 1 g 1 g
30476450 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3237481G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54828-05-6
Fórmula molecular C5 H5 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 171.11
Nombre IUPAC 3-metil-5-nitroimidazol-4-ácido carboxílico
SMILES Cn1cnc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3O4/c1-7-2-6-4(8(11)12)3(7)5(9)10/h2H,1H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.028