Learn More
1-metil-4-nitro-1H-imidazol-5-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 5413-88-7 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N4 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N4O3/c1-8-2-7-5(9(11)12)3(8)4(6)10/h2H,1H3,(H2,6,10) |
| SMILES | Cn1cnc(c1C(=O)N)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-metil-5-nitroimidazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 170.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.044 |