Learn More
Sal sódica de 1-metil-4-nitro-1H-imidazol-5-ol, Mikromol
Descripción
Sal sódica de 1-metil-4-nitro-1H-imidazol-5-ol, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole Sodium Salt |
| CAS | 35681-68-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Hydroxy-1-methyl-4-nitroimidazole Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4H4N3NaO3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol Sodium Salt, Azathioprine BP Impurity E |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O=[N+]([O-])C1=C(O[Na])N(C)C=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 165.08 |
| Mostrar más |