Learn More
1-Metil-4-yodo-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10547753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10547753 1 g Frasco de vidrio 1 g
10312963 250 mg Glass bottle 250 miligramos
10412875 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10547753 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371790010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39806-90-1 | C4H5IN2 | 208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39806-90-1
Número MDL MFCD05663860
Clave InChI RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-methyl, 1-methyl-4-iodopyrazole, zlchem 32, pubchem24346, acmc-1ctkh, n-methyl-4-iodopyrazole, 1-methyl-4-iodo pyrazole, 4-iodo-1-methyl-pyrazole
PubChem CID 2734773
Nombre IUPAC 4-yodo-1-metilpirazol
SMILES CN1C=C(C=N1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 61.0°C to 67.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H5IN2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 208
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o agujas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.