Learn More
Ácido Hidrocloruro 1-Metil-4-imidazoleaacético, TRC
Código de producto. 30133158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133158 50 mg 50 miligramos
30133838 100 mg 100 miligramos
17942635 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32380050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35454-39-8
Fórmula molecular C6H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 176.6
Sinónimo 1-Methyl-1H-Imidazole-4-acetic Acid Monohydrochloride, 1-Methyl-4-imidazoleacetic Acid Hydrochloride, 2-(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)ethanoic Acid Hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 2-(1-metilimidazol-4-il)acético; Cloruro
SMILES C1(=CN(C)C=N1)CC(O)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-imidazoleacetic Acid Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2.ClH/c1-8-3-5(7-4-8)2-6(9)10;/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0353