Learn More
1-Metil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-benzoimidazol, TRC
Código de producto. 30476487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476487 500 mg 500 miligramos
30466203 1 g 1 g
30472488 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM341095500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1837-49-6
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.2
Nombre IUPAC 1-metil-4,5,6,7-tetrahidrobenzimidazol
SMILES Cn1cnc2CCCCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzoimidazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-10-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10/h6H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1