Learn More
1-metil-4-[[5- 2-(1-metil-2-pirrolidinil)etil]amino]sulfonil]-2-propoxibenzoil]amino]-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-((5-(((2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl)amino)sulfonyl)-2-propoxybenzoyl)amino)-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 382592-28-1 |
| Fórmula molecular | C25 H38 N6 O5 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H38N6O5S/c1-5-8-20-22(23(24(26)32)31(4)29-20)28-25(33)19-16-18(10-11-21(19)36-15-6-2)37(34,35)27-13-12-17-9-7-14-30(17)3/h10-11,16-17,27H,5-9,12-15H2,1-4H3,(H2,26,32)(H,28,33) |
| SMILES | CCCOc1ccc(cc1C(=O)Nc2c(CCC)nn(C)c2C(=O)N)S(=O)(=O)NCCC3CCCN3C |
| Peso molecular (g/mol) | 534.671 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 534.262 |