Learn More
1-Metil-4-(4-piperidinil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357219 1 g 1 g
11367219 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27408.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53617-36-0 | C10H21N3 | 183.30 g/mol
It is used both as a reagent and building block in several synthetic applications. As intermediate. As an excellent catalyst for many condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo y como compuesto básico en varias aplicaciones sintéticas. Como intermedio. Como excelente catalizador para muchas reacciones de condensación.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico y sensible al aire.& Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aire, agua, humedad y ácidos. Almacenar en gas inerte seco. Refrigerar (de 2 a 4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53617-36-0
Fórmula molecular C10H21N3
Peso molecular (g/mol) 183.30
Número MDL MFCD03274729
Clave InChI MRYYJGQKVGZGSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-4-piperidin-4-yl piperazine, 1-methyl-4-4-piperidinyl piperazine, 1-methyl-4-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-methyl-4-4-piperidinyl, 4-methyl-1-4-piperidyl piperazine, acmc-1b13b, 1-methyl-4-4-piperidyl piperazine, 1-methyl-4-piperidin-4yl-piperazine, 1-methyl-4-4-piperidino piperazine
PubChem CID 795707
SMILES CN1CCN(CC1)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-(4-piperidinyl)piperazine
Punto de fusión 53°C to 56°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 1-metil-4-(piperidin-4-il)piperazina
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.3
Porcentaje de pureza 98%