Learn More
1-Metil-4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11380627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11380627 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10648513 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11380627 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45839CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 898289-06-0
Fórmula molecular C15H20BNO2
Peso molecular (g/mol) 257.14
Número MDL MFCD08690266
Clave InChI CBEYYYCGOCYJIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1h-indole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methylindol-4-boronic acid pinacol ester, 1-methylindol-4-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-1h-indol-4-yl boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylindol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-indole
PubChem CID 18525785
SMILES CN1C=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 1-metil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-indol
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.14
Porcentaje de pureza 97%