Learn More
1-metil-4-(4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)ciclohex-3-en-1-il)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl)piperazine |
| CAS | 1046793-62-7 |
| Fórmula molecular | C17H31BN2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-cyclohexen-1-yl]piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H31BN2O2/c1-16(2)17(3,4)22-18(21-16)14-6-8-15(9-7-14)20-12-10-19(5)11-13-20/h6,15H,7-13H2,1-5H3 |
| SMILES | c1nc(sc1)SSc2sccn2 |
| Peso molecular (g/mol) | 306.25 |