Learn More
1-Metil-4-(3-nitrofenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10183714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10183714 1 g 1 g
10036724 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10183714 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35925DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 148546-97-8
Fórmula molecular C11H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 221.26
Número MDL MFCD08435858
Clave InChI IIRKKCDXJIXWHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-4-3-nitrophenyl piperazine, 4-methyl-1-3-nitrophenyl piperazine, piperazine,1-methyl-4-3-nitrophenyl, zlchem 196, pubchem18685, acmc-209d0u, 1-3-nitrophenyl 4-methylpiperazine, 1-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-3-nitrophenyl-piperazine, 1-methyl-4-3-nitro-phenyl-piperazine
PubChem CID 12152161
Nombre IUPAC 1-metil-4-(3-nitrofenil)piperazina
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.26
Porcentaje de pureza 97%