Learn More
1-Metil-4-(2-metil-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-il)piperazin-1-óxido (N-óxido de olanzapina), Mikromol™
Descripción
1-Metil-4-(2-metil-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-il)piperazin-1-óxido (N-óxido de olanzapina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olanzapine N-Oxide |
| CAS | 174794-02-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Olanzapine N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 N4 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Olanzapine Imp. D (EP), Olanzapine USP Related Compound C, Olanzapine USP RC C, 1-Methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-oxide, Olanzapine N-Oxide, 2-Methyl-4-(4-methyl-4-oxidopiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine, 2-Methyl-4-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170238, Olanzapine Related Compound C, Olanzapine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)([O-])CC4 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-(4-metil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina |
| Mostrar más |