Learn More
Diclorhidrato de 1-metil-4-(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina (diclorhidrato de N-metiltrimetazidina), Mikromol™
Código de producto. 30050875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30050875 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30050875 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0539.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de 1-metil-4-(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina (diclorhidrato de N-metiltrimetazidina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride (N-Methyltrimetazidine Dihydrochloride)
CAS 53960-20-6
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride (N-Methyltrimetazidine Dihydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H24 N2 O3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trimetazidine Dihydrochloride Imp. I (EP), Trimetazidine Imp. I (EP), 1-Methyl-4-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. I (EP) as Dihydrochloride, N-Methyltrimetazidine Dihydrochloride, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity I as Dihydrochloride, Trimetazidine Impurity I as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O3.2ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)11-12-5-6-13(18-2)15(20-4)14(12)19-3;;/h5-6H,7-11H2,1-4H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCN(C)CC2)c(OC)c1OC
Nombre IUPAC 1-metil-4-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 353.28
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.132 g/mol