Learn More
Ácido 1-metil-3-trifluorometilpirazol-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10347594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10347594 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10347594 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00027DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
CAS 344591-91-9
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H6BF3N2O2
Número MDL MFCD08701785
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, 5-borono-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl, acmc-209i7r
Clave InChI XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F)(O)O
Nombre IUPAC ácido [2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]borónico
Peso molecular (g/mol) 193.92
PubChem CID 12056713
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.92
Porcentaje de pureza 97%