Learn More
Cloruro de 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-sulfonilo, +97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11366815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11366815 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10246532 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10397202 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11366815 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. AW00087DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 519056-67-8
Fórmula molecular C5H4ClF3N2O2S
Peso molecular (g/mol) 248.604
Clave InChI HJFWSNIHZZKYIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-3-trifluoromethyl, chloro 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl sulfone, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2794561
Nombre IUPAC cloruro de 1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-sulfonilo
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.61
Porcentaje de pureza 97%