Learn More
Cloruro de 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbonilo, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10709615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10709615 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10391423 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10123652 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10709615 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK00779DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 126674-98-4
Fórmula molecular C6H4ClF3N2O
Peso molecular (g/mol) 212.556
Clave InChI KFKVECZQALNWSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl, acmc-20ms45, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1-methyl-4-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2794581
Nombre IUPAC cloruro de 1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-carbonilo
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.56
Porcentaje de pureza 95%