Learn More
1-Metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-ol, TRC
Código de producto. 30474167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474167 25 mg 25 miligramos
30483331 50 mg 50 miligramos
30478033 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33770325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122431-37-2
Fórmula molecular C5H5N2OF3
Peso molecular (g/mol) 166.1
Sinónimo Pyroxasulfone Impurity 11
Nombre IUPAC 2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-ol
SMILES Cn1nc(cc1O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5F3N2O/c1-10-4(11)2-3(9-10)5(6,7)8/h2,11H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0354