Learn More
Ácido 1-metil-3-tien-2-il-1H-pirazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11380647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11380647 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10122794 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11380647 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47201CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 871825-56-8
Fórmula molecular C9H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 208.24
Número MDL MFCD08271954
Clave InChI YSTOGMCNCZGBTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 2-5-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
PubChem CID 20109897
Nombre IUPAC ácido 2-metil-5-tiofen-2-ilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza 97%