Learn More
1-Metil-3-tien-2-il-1H-pirazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10516134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10516134 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10739405 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10516134 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47204CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 879896-48-7
Fórmula molecular C9H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 192.24
Número MDL MFCD08435884
Clave InChI RKARRIJZFBGKSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-2-thienyl-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-5-formyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
PubChem CID 18525809
Nombre IUPAC 2-metil-5-tiofen-2-ilpirazol-3-carbaldehído
SMILES CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.24
Porcentaje de pureza 97%