Learn More
(1-Metil-3-tien-2-il-1H-pirazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10386664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10386664 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10386664 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47209DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS 879896-49-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H10N2OS
Número MDL MFCD08435885
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazol-5-yl methan-1-ol
Clave InChI CHKYTDUITSTBNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CO
Nombre IUPAC (2-metil-5-tiofen-2-ilpirazol-3-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 194.252
PubChem CID 18525810
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.26
Porcentaje de pureza 97%