Learn More
1-Metil-3-pirrolidinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3-pyrrolidinol |
| CAS | 13220-33-2 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-1-Methylpyrrolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(O)C1 |
| Nombre IUPAC | 1-metilpirrolidin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 101.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0841 |