Learn More
1-metil-3-propilbenceno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30316566 100 mg
1 options
Código de producto. 30316566 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15142060
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-n-propylbenzene
CAS 1074-43-7
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-3-n-propylbenzene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Toluene, m-propyl- (6CI,8CI), 1-Methyl-3-propylbenzene, 1-Methyl-3-n-propylbenzene, 1-Propyl-3-methylbenzene, 3-Methyl-1-propylbenzene, 3-Propyltoluene, 3-n-Propyltoluene, NSC 73974, m-Methylpropylbenzene, m-Propyltoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14/c1-3-5-10-7-4-6-9(2)8-10/h4,6-8H,3,5H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1cccc(C)c1
Nombre IUPAC 1-metil-3-propilbenceno
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 134.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.1096 g/mol