Learn More
Ácido 1-metil-3-propil-1H-pirazol-5-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 139755-99-0 |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-3-4-6-5-7(8(11)12)10(2)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCCc1cc(C(=O)O)n(C)n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-metil-5-propilpirazol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 168.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0899 |