Learn More
1-Metil-3-piperidinametanol, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11976301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11976301 50 g 50 g
11986301 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11976301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163840500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7583-53-1
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.2
Clave InChI UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
PubChem CID 97998
Nombre IUPAC (1-metilpiperidin-3-il)metanol
SMILES CN1CCCC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-piperidinemethanol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 140.0°C to 145.0°C
Temperatura de inflamación 94°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4772 to 1.4792
Cantidad 50 g
Beilstein 21,II,8
Gravedad específica 1.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-3-piperidinemethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.