Learn More
1-Metil-3-fenilpropilamina, TRC
Código de producto. 30137069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137069 100 g 100 g
30135432 25 g 25 g
18020950 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM325470100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22374-89-6
Fórmula molecular C10 H15 N
Peso molecular (g/mol) 149.23
Sinónimo α-Methylbenzenepropanamine, (3-Aminobutyl)benzene, (RS)-1-Methyl-3-
Nombre IUPAC 4-fenilbutano-2-amina
SMILES CC(N)CCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-Phenylpropylamine
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.1204