Learn More
1-Metil-3-fenilpropilamina, TRC
Código de producto. 30135432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135432 25 g 25 g
30137069 100 g 100 g
18020950 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32547025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22374-89-6
Fórmula molecular C10 H15 N
Peso molecular (g/mol) 149.23
Sinónimo α-Methylbenzenepropanamine, (3-Aminobutyl)benzene, (RS)-1-Methyl-3-
Nombre IUPAC 4-fenilbutano-2-amina
SMILES CC(N)CCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-Phenylpropylamine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.1204