Learn More
1-metil-3-fenilpiperidin-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3-phenylpiperidin-4-one |
| CAS | 3881-28-5 |
| Fórmula molecular | C12H15NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO/c1-13-8-7-12(14)11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(=O)C(C1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3-fenilpiperidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 189.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1154 |