Learn More
1-Metil-3-fenilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3-phenylpiperazine |
| CAS | 5271-27-2 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Piperazine, 1-methyl-3-phenyl-, 1-Methyl-3-phenylpiperazine, (±)-3-Phenyl-1-methylpiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCNC(C1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3-fenilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.1313 |