Learn More
1-metil-3-fenilpiperazina, Mikromol™
Código de producto. 30460446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460446 4 x 25 mg -
30049751 25 mg 25 miligramos
30050931 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460446 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1005.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-metil-3-fenilpiperazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-phenylpiperazine
CAS 5271-27-2
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H16 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCNC(C1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-metil-3-fenilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 176.26
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1313 g/mol