Learn More
1-metil-3-fenilpiperazina, LoGiCal
Código de producto. 30459846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
30459846 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30459846 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR1005.07
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-phenylpiperazine
CAS 5271-27-2
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H16 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCNC(C1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-metil-3-fenilpiperazina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 176.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1313 g/mol