Learn More
1-Methyl-3-phenylpiperazine, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10311184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10311184 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10311184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359420050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-phenylpiperazine
CAS 5271-27-2
Punto de fusión 55.0°C to 59.0°C
Color Yellow
Punto de ebullición 85.0°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C11H16N2
Número MDL MFCD03411603
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine
Clave InChI IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC 1-metil-3-fenilpiperazina
Peso molecular (g/mol) 176.263
PubChem CID 2760009
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals or Needles
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.