Learn More
1-Metil-3-fenilpiperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421500 1 g 1 g
11431500 5 g 5 g
11441500 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421500 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26924.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5271-27-2 | C11H16N2 | 176.263 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5271-27-2
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.263
Número MDL MFCD03411603
Clave InChI IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine
PubChem CID 2760009
Nombre IUPAC 1-metil-3-fenilpiperazina
SMILES CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 85°C (0.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 97%