Learn More
1-Metil-3-fenil-1H-pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole |
| CAS | 3463-26-1 |
| Fórmula molecular | C10H10N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-3-phenylpyrazole, 3-Phenyl-1-methylpyrazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2/c1-12-8-7-10(11-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cn1ccc(n1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3-fenilpirazol |
| Peso molecular (g/mol) | 158.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0844 |