Learn More
Ácido 1-metil-3-fenil-1H-pirazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10583874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10583874 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10051054 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10583874 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46601CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 10250-64-3
Fórmula molecular C11H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 202.213
Número MDL MFCD08271939
Clave InChI RTBQZMPYPFQBHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537625
Nombre IUPAC ácido 2-metil-5-fenilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenyl, 5-carboxy-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenyl-1h-5-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-phenyl, 1-methyl-3-phenyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%