Learn More
1-Metil-3-fenil-1H-pirazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10411144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10411144 250 mg 250 miligramos
10051534 1 g 1 g
10302305 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10411144 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46604CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 864068-96-2
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD08271941
Clave InChI XFGHBJQGDDYIKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde,1-methyl-3-phenyl
PubChem CID 7537629
SMILES CN1N=C(C=C1C=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 1-metil-3-fenil-1H-pirazol-5-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.