Learn More
(1-metil-3-fenil-1H-pirazol-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10562864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10562864 250 mg 250 miligramos
10376284 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10562864 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC46613CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
CAS 876728-39-1
Fórmula molecular C11H13N3
Peso molecular (g/mol) 187.25
Número MDL MFCD08271943
Clave InChI XAVNJYHSYZUYFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,1-methyl-3-phenyl, 1-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methylamine, 1-2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene
PubChem CID 20109911
SMILES CN1N=C(C=C1CN)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 1-(1-metil-3-fenil-1H-pirazol-5-il)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 97%