Learn More
1-metil-3-fenil-1H-pirazol-5-amina, TRC
Código de producto. 30466077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466077 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30466077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2191651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS 10199-50-5
Fórmula molecular C10H11N3
Cantidad 1 g
Sinónimo (2-Methyl-5-phenyl-2H-pyrazol-3-yl)amine, 1-Methyl-3-phenyl-5-aminopyrazole, 2-Methyl-5-phenylpyrazol-3-amine, 3-Amino-2-methyl-5-phenyl-2H-pyrazole, 3-Phenyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-phenylpyrazole
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3/c1-13-10(11)7-9(12-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,11H2,1H3
SMILES Cn1nc(cc1N)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-metil-5-fenilpirazol-3-amina
Peso molecular (g/mol) 173.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0953